Vai a
36725
Dicyclopropylmethanol
purum, ≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
DCPM-OH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
238-236-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2203215
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
purum
assay
≥98.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.464
bp
69 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1CC1)C2CC2
Other Notes
Protecting group reagent for carboxylic acids; the formed esters are very mildly and selectively cleaved
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)