Merck
35807
4,5-Dichloro-3H-1,2-dithiol-3-one
technical, ≥90% (AT)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3Cl2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.07
EC Number:
214-754-5
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1342220
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
technical
assay
≥90% (AT)
mp
52-56 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(=O)SS1
InChI
1S/C3Cl2OS2/c4-1-2(5)7-8-3(1)6
InChI key
QGSRKGWCQSATCL-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)