Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 59,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 352,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5NHNHCONHNHC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.28
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-403-7
Beilstein/REAXYS Number:
752039
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC), ≥98.0%
59,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
assay
≥98% (HPLC), ≥98.0%
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, titration: suitable
impurities
diphenylcarbazone, in accordance, ≤0.1% insoluble matter in ethanol
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
mp
170-175 °C
suitability
passes test for Hg detection
SMILES string
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
InChI key
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
General description
1,5-Diphenylcarbazide reaction with chromium(VI), has been widely used for the spectro- photometric determination of chromium. It is also an electron donor, and can be used for measuring photosystem 2 activity in subchloroplast fragments.
Application
1,5-diphenylcarbazide was used for preparing diphenylcarbazide solution, during an experimental procedure done for reducing biological chromium(VI), using trickling filter. It may be used for pre-column complexation in HPLC, during on-line preconcentration and determination of chromium(VI) traces in water.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Diphenylcarbazide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?