Merck
32147
Cloransulam-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl 3-chloro-2-{[(5-ethoxy-7-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-yl)sulfonyl]amino}benzoate, Methyl 3-chloro-N-(5-ethoxy-7-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-ylsulfonyl)anthranilate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H13ClFN5O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.81
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7501727
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCOc1nc(F)cc2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(Cl)cccc3C(=O)OC
InChI
1S/C15H13ClFN5O5S/c1-3-27-15-18-10(17)7-11-19-14(20-22(11)15)28(24,25)21-12-8(13(23)26-2)5-4-6-9(12)16/h4-7,21H,3H2,1-2H3
InChI key
BIKACRYIQSLICJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)