Documenti fondamentali
28078
Supelco
9,11-Didehydrooestriol
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Estra-1,3,5,9(11)-tetraene-3,16α,17β-triol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCc3cc(O)ccc3C1=CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5-6,8,14-17,19-21H,2,4,7,9H2,1H3/t14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
ZWHFPHWLYUMTGY-WKULXVSPSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)