Merck
08158
6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid
technical, ≥90% (T)
Sinonimo/i:
7-Amino-1-naphthol-3-sulfonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.25
EC Number:
202-000-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1821283
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
technical
assay
≥90% (T)
SMILES string
Nc1ccc2cc(cc(O)c2c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-7-2-1-6-3-8(16(13,14)15)5-10(12)9(6)4-7/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
HBZVNWNSRNTWPS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)