Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 61,20 € |
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 91,50 € |
Informazioni su questo articolo
61,20 €
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
Quality Segment
form
powder
composition
active oxygen, 15-17%
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
85-90 °C (dec.), 90-93 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
InChI key
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Inexpensive
- Commercially available
- Stable solid.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 85-90 °C (dec.), 90-93 °C (lit.) | mp 90-93 °C (lit.) | mp 75-85 °C (decomposition) | mp - |
| form powder | form solid | form solid | form liquid |
| functional group amine | functional group amine | functional group - | functional group - |
| composition active oxygen, 15-17% | composition - | composition - | composition - |
| vapor pressure 23.3 mmHg ( 30 °C) | vapor pressure 23.3 mmHg ( 30 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 23.3 mmHg ( 30 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrogen peroxide–Urea adduct
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?