Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2NHCO(CH2)4CONHNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.20
EC Number:
213-999-5
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
973863
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
purum
assay
≥97.0% (NT)
mp
180-182 °C
SMILES string
NNC(=O)CCCCC(=O)NN
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)
InChI key
IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N
Application
Adipic acid dihydrazide can be used to study chemical synthesis, organic building blocks, carbonyl compounds and hydrazides. Adipic acid dihydrazide has been used in a study to show that diphtheria toxoid can be successfully employed as a carrier protein for conjugation with Salmonella O-specific polysaccharides and play an important role in facilitating adequate immune response in typhoid fever vaccines. Adipic acid dihydrazide has also been used in a study to assess the activity of the derivatives of glycoside steviolbioside from the plant Stevia rebaudiana.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adipic acid dihydrazide
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?