Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 194,00 € |
Informazioni su questo articolo
food and beverages
veterinary, microbiology
194,00 €
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , casein enzymatic hydrolysate, 15.0 g/L , crystal violet, 0.0008 g/L , dextrose, 1.0 g/L , dipotassium phosphate, 4.0 g/L , peptic digest of animal tissue, 5.0 g/L , sucrose, 50.0 g/L , trypan blue, 0.075 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
food and beverages
veterinary, microbiology
suitability
selective and differential for Enterococcus spp., selective and differential for Streptococcus spp.
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| suitability selective and differential for Enterococcus spp., selective and differential for Streptococcus spp. | suitability - | suitability - | suitability Haemophilus spp., bacteria (general purpose media), nonselective for Enterococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) agriculture | application(s) clinical testing |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| final pH 7.0±0.2 (25 °C) | final pH - | final pH - | final pH - |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility non-sterile |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
548-62-9 + 72-57-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?