Documenti fondamentali
01211
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen difluoride
technical, ≥98% (ex dried substance)
Sinonimo/i:
Sodium acid fluoride, Sodium bifluoride
About This Item
Formula condensata:
NaHF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical
Saggio
≥98% (ex dried substance)
Perdita
≤10% loss on drying, 105 °C, 2 h
Stringa SMILE
[F-].[Na+].F[H]
InChI
1S/2FH.Na/h2*1H;/q;;+1/p-1
BFXAWOHHDUIALU-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)