Documenti fondamentali
01032
Sigma-Aldrich
Acetyl coenzyme A trisodium salt
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Acetyl-S-CoA Na3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H35N7Na3O17P3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
875.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥90% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Altre note
Review[1]
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
E.R. Stadtman
Reflections on Biochemistry: Proc. Int. Symp. Enzym. Mech. Biosynth. Cell Funct., 161-161 (1976)