Merck
00933
4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
≥95.0% (AT)
Sinonimo/i:
Acetophenone-4-sulfonyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7ClO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.66
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2099148
Assay:
≥95.0% (AT)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (AT)
form
powder
mp
84-87 °C
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)