Merck
28-5490
Acido succinico
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acido butandioico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOOCCH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.09
EC Number:
203-740-4
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1754069
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
crystalline
Grade:
SAJ first grade
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
solubility
water: 83 g/L at 25 °C
density
1.564 g/cm3 at 15 °C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido succinico
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)