Key Documents
24-4680
Sigma-Aldrich
Idrossido di potassio
SAJ first grade, ≥85.0%
Sinonimo/i:
Soda caustica
About This Item
Formula condensata:
KOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 719 °C)
Saggio
≥85.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
13.5
Punto di fusione
361 °C (lit.)
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges