Vai a
03-4720
2,6-di-tert-butil-4-metilfenolo
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
2,6-di-tert-butil-p-cresolo, BHT, Butilidrossitoluene, DBPC, Idrossitoluene butilato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.35
EC Number:
204-881-4
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1911640
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
SAJ first grade
vapor density
7.6 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
autoignition temp.
878 °F
availability
available only in Japan
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-di-tert-butil-4-metilfenolo
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - open cup
flash_point_c
127 °C - open cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)