Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.81
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-778-1
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
SAJ first grade
vapor density
7.14 (vs air)
vapor pressure
175 mmHg ( 20 °C), 671 mmHg ( 55 °C)
assay
≥97.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
resistivity
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
bp
58.8 °C (lit.)
mp
−7.2 °C (lit.)
density
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
InChI key
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromina
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?