Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 reactions | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 429,00 € |
150 reactions | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 944,00 € |
Informazioni su questo articolo
429,00 €
usage
sufficient for 150 reactions, sufficient for 50 reactions
feature
hotstart
manufacturer/tradename
Roche
packaging
pkg of 150 reactions (04655885001), pkg of 50 reactions (04655877001)
technique(s)
RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable
input
purified RNA
detection method
probe-based
General description
Il kit Transcriptor One-Step RT-PCR offre i benefici eccezionali della trascrittasi inversa Transcriptor, insieme ai vantaggi di una RT-PCR a fase unica con avviamento a caldo.
La miscela di enzimi per RT-PCR del kit contiene quattro differenti enzimi:′ La trascrittasi inversa Transcriptor garantisce una trascrizione inversa sensibile e solida a resa elevata; l′inibitore dell′RNasi Protector, totalmente attivo a temperature elevate, fornisce la massima protezione dello stampo durante la trascrizione inversa; il sistema Expand, una miscela di Taq DNA polimerasi e polimerasi correttiva, riduce al minimo la possibilità di mutazioni, offrendo resa elevata e fedeltà della PCR.
Il tampone di reazione per RT-PCR ottimizzato include dNTP di alta qualità e fornisce le prestazioni globalmente migliorate di un sistema con avviamento a caldo. Il componente esclusivo del tampone per avviamento a caldo′ lega e sequestra i primer a temperature inferiori per impedire che i primer si leghino a siti non specifici. Un altro componente lega il magnesio, in modalità dipendente dalla temperatura, per evitare la sintesi non controllata del DNA. Questa nuova formulazione del tampone è efficace durante la trascrizione inversa come nella PCR, aumentando la sensibilità e la specificità.
La combinazione di tampone di reazione ottimizzato e miscela di enzimi assicura l′efficienza della trascrizione di stampi difficili con struttura secondaria e contenuto in GC elevati senza aumentare la temperatura di reazione.
Application
Grazie a un innovativo tampone di reazione, il kit unisce una trascrittasi inversa sensibile, ad alto rendimento con il miglioramento delle prestazioni di un sistema con avviamento a caldo per un′amplificazione a elevata fedeltà e alto rendimento di una serie di stampi, incluso l′RNA con un alto contenuto di GC.
Il kit offre un metodo RT-PCR comodo, molto sensibile, a fase unica per generare trascritti fino a 6,5 kb per applicazioni quali:
- Analisi qualitativa, semi-quantitativa o quantitativa dei livelli di trascrizione dell′RNA
- Determinazione della presenza o dell′assenza di stampi di RNA
- Quantificazione dell′espressione genica attraverso l′analisi dell′RNA (per es. per la quantificazione del livello del virus)
- Clonazione di RNA fino a 6,5 kb
Il formato a fase unica è comodo, riduce la variabilità da una reazione all′altra e previene la contaminazione riducendo al minimo le fasi con manipolazione.
- di frammenti del virus dell′epatite C (HCV)
- della regione CH3 della catena pesante e della regione polyA della catena leggera[1]
- del virus della leucemia murina (MLV)
Features and Benefits
- Sensibilità e resa elevate in un′ampia gamma di amplificazioni:
- Specificità elevata e riduzione di primer-dimeri
- Produce frammenti lunghi:
- Trascrive una serie di stampi, anche i più difficili (per es. RNA con alto contenuto di GC):
- Risultati migliori in minor tempo con un comodo kit:
- Proteggere il campione di RNA:
- Più fiducia nei propri risultati:
Analysis Note
Inoltre, si esegue la RT-PCR su una serie di diluizioni di RNA totale di fegato umano (10 ng, 1 ng e 0,1 ng). La RT-PCR con primer specifici per un frammento di ApoB da 2,5 kb si esegue con il protocollo RT-PCR standard (trascrizione inversa a +50 °C per 30 minuti) fornito nel foglietto illustrativo. Con 1 ng di RNA, dopo elettroforesi su gel di agarosio e colorazione con bromuro di etidio si ottiene una banda ben visibile.
Other Notes
- Miscela di enzimi per RT-PCR che contiene la trascrittasi inversa Transcriptor, l′inibitore della RNasi Protector e il sistema Expand
- Il tampone di reazione per RT-PCR che contiene componenti che mediano l′avviamento a caldo e dNTP a una concentrazione 5x
- Acqua (grado PCR)
- RNA di controllo: HAV RNA, trascritto in vitro *
- Miscela di primer di controllo HAV RNA (primer diretto e inverso) *
* Inclusi solo nella confezione da 50 reazioni.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable, qPCR: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - |
| input purified RNA | input purified DNA | input purified DNA | input purified RNA |
| packaging pkg of 150 reactions (04655885001), pkg of 50 reactions (04655877001) | packaging kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4650), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4652), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4651) | packaging pkg of 500 RXNS | packaging - |
| usage sufficient for 150 reactions, sufficient for 50 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 250 reactions |
| feature hotstart | feature dNTPs included: no, hotstart: no | feature dNTPs included: no, hotstart: no | feature dNTPs included, hotstart |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?