Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 97,80 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 362,00 € |
2.5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1130,00 € |
97,80 €
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
packaging
pkg of 100 mg (11088807001), pkg of 2.5 g (11088831001), pkg of 500 mg (11088815001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
0.5-2.5 mg/mL
optimum pH
6.0-8.0
application(s)
sample preparation
storage temp.
2-8°C
General description
Application
La collagenasi B è stata impiegata per la preparazione di cellule da aorta e tessuto di cancro colorettale di topo.[2][3]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Attività collagenasi: >0,15 U/mg (secondo Wünsch) (+25 °C, 4-fenil-azobenzil-ossicarbonil-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg come substrato)
Attività di contaminazione enzimatica: tripsina, clostripaina e attività proteolitica totale
La collagenasi B ha un′attività che va da normale ad alta e un′attività più alta della clostripaina media (solitamente >10 U/mg).
Inibitori:
Inibitori di collagenasi: EDTA, EGTA, Cis, His, DTT, 2-mercaptoetanolo
La collagenasi non è inibita da siero.
Inibitori MRP TLCK
Inibitori di tripsina: aprotinina, inibitore di tripsina (albume di uovo, soia), siero.
Preparation Note
Concentrazione di lavoro: da 0,5 a 2,5 mg/mL
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): da -15 a -25 °C
Roche raccomanda di ricostituire solo la quantità di liofilizzato per l′uso immediato. La soluzione ricostituita può essere conservata da -15 a -25 °C per almeno una settimana. Si raccomanda di evitare cicli ripetuti di congelamento/scongelamento perché l′attività diminuisce dopo la ricostituzione.
Other Notes
Spesso l′attività della collagenasi è data in unità Mandl (1 μmoli di leucina liberate da collagene in 5 ore a +37 °C).
Purtroppo non c′è un fattore di conversione affidabile fra le due unità di attività perché l′unità Mandl dipende in parte dalla concentrazione delle proteasi contaminanti nella preparazione della collagenasi e questa è una variabile difficile da definire. Una preparazione di collagenasi più pura darebbe in realtà una attività specifica minore in unità Mandl rispetto ad una preparazione grezza. Le preparazioni da Clostridium in genere danno fattori di conversione circa 1:1800 (ad es., un particolare lotto di collagenasi da Clostridium conteneva circa 0,15 U/mg Wünsch e 250 U/mg Mandl).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution) |
| concentration 0.5-2.5 mg/mL | concentration ~1 mg/mL (Isolation of rat hepatocytes), ~2 mg/mL (Isolation of adipocytes) | concentration - | concentration 1 mg/mL |
| application(s) sample preparation | application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) - |
| optimum pH 6.0-8.0 | optimum pH 6.0-8.0 | optimum pH - | optimum pH - |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility 0.2 μm filtered |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?