Documenti fondamentali
RIEH0425E350
Rieke Metals, Inc.
3-[(2,2,6,6-TETRAMETHYL-1-PIPERIDINO)METHYL]PHENYLZINC BROMIDE, 0.25 M in THF
About This Item
Peso molecolare:
375.67
Numero MDL:
Iupac Name
(3-((2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)methyl)phenyl)zinc(II) bromide
Inchi Code
1S/C16H24N.BrH.Zn/c1-15(2)11-8-12-16(3,4)17(15)13-14-9-6-5-7-10-14;;/h5-6,9-10H,8,11-13H2,1-4H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI
OVZZXRFCQITOSU-UHFFFAOYSA-M
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/ZT2090
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)