Documenti fondamentali
RIE240869964
Rieke Metals, Inc.
6-Methyl-2-(4-pentyloxybenzoyl)pyridine
About This Item
Peso molecolare:
283.37
Numero MDL:
Iupac Name
(6-methyl-2-pyridinyl)[4-(pentyloxy)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H21NO2/c1-3-4-5-13-21-16-11-9-15(10-12-16)18(20)17-8-6-7-14(2)19-17/h6-12H,3-5,13H2,1-2H3
InChI
IPCSPPGAUNMOFF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5612-36d
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)