Documenti fondamentali
RIE240869876
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 5-(3-methylpyridin-2-yl)thiophene-2-carboxylate
About This Item
Peso molecolare:
247.32
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 5-(3-methyl-2-pyridinyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c1-3-16-13(15)11-7-6-10(17-11)12-9(2)5-4-8-14-12/h4-8H,3H2,1-2H3
InChI
LPXOPWZJVANBER-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/11130
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)