RIE240869852
Rieke Metals, Inc.
2-Methoxy-6-(3-thienyl)pyridine
About This Item
Peso molecolare:
191.25
Numero MDL:
Iupac Name
2-methoxy-6-(3-thienyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H9NOS/c1-12-10-4-2-3-9(11-10)8-5-6-13-7-8/h2-7H,1H3
InChI
WVHFUUUDQZFCHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/11103
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)