Documenti fondamentali
RIE156331304
Rieke Metals, Inc.
3'-cyano-3-(1,3-dioxan-2-yl)propiophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.28
Numero MDL:
Iupac Name
3-[3-(1,3-dioxan-2-yl)propanoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C14H15NO3/c15-10-11-3-1-4-12(9-11)13(16)5-6-14-17-7-2-8-18-14/h1,3-4,9,14H,2,5-8H2
InChI
XPIWAIAJDKHREO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8551-2-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)