Documenti fondamentali
RIE156329914
Rieke Metals, Inc.
5-oxo-5-(3-trifluoromethylphenyl)valeric acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.21
Numero MDL:
Iupac Name
5-oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pentanoic acid
Inchi Code
1S/C12H11F3O3/c13-12(14,15)9-4-1-3-8(7-9)10(16)5-2-6-11(17)18/h1,3-4,7H,2,5-6H2,(H,17,18)
InChI
MGVZZUNNBDSHQQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7140c
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)