RIE156328849
Rieke Metals, Inc.
8-cyclobutyl-8-oxooctanoic acid
About This Item
Iupac Name
8-cyclobutyl-8-oxooctanoic acid
Inchi Code
1S/C12H20O3/c13-11(10-6-5-7-10)8-3-1-2-4-9-12(14)15/h10H,1-9H2,(H,14,15)
InChI
PFFDQUOOAOYQHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7084f
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)