Documenti fondamentali
RIE156328660
Rieke Metals, Inc.
4'-Acetoxy-5-chlorovalerophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.71
Numero MDL:
Iupac Name
4-(5-chloropentanoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C13H15ClO3/c1-10(15)17-12-7-5-11(6-8-12)13(16)4-2-3-9-14/h5-8H,2-4,9H2,1H3
InChI
XMIIREIYHGGVLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6156d
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)