Documenti fondamentali
RIE156327155
Rieke Metals, Inc.
3'-chloro-5'-fluoro-3-(3-fluorophenyl)propiophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.7
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3-chloro-5-fluorophenyl)-3-(3-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H11ClF2O/c16-12-7-11(8-14(18)9-12)15(19)5-4-10-2-1-3-13(17)6-10/h1-3,6-9H,4-5H2
InChI
QMLLJZNOOUCUIB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2200-51
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)