Documenti fondamentali
RIE156326851
Rieke Metals, Inc.
2',4'-dichloro-3-(3-methoxyphenyl)propiophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.19
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2,4-dichlorophenyl)-3-(3-methoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H14Cl2O2/c1-20-13-4-2-3-11(9-13)5-8-16(19)14-7-6-12(17)10-15(14)18/h2-4,6-7,9-10H,5,8H2,1H3
InChI
OBCRQEFXPWRJMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-0600-54
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)