Documenti fondamentali
RIE156325134
Rieke Metals, Inc.
2-(Morpholinomethyl)benzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.35
Numero MDL:
Iupac Name
[2-(4-morpholinylmethyl)phenyl](phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C18H19NO2/c20-18(15-6-2-1-3-7-15)17-9-5-4-8-16(17)14-19-10-12-21-13-11-19/h1-9H,10-14H2
InChI
RBGNDEVPFOAICT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0100-01
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)