Documenti fondamentali
RIE156324983
Rieke Metals, Inc.
4'-fluoro-3-thiomorpholinomethyl benzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.41
Numero MDL:
Iupac Name
(4-fluorophenyl)[3-(4-thiomorpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H18FNOS/c19-17-6-4-15(5-7-17)18(21)16-3-1-2-14(12-16)13-20-8-10-22-11-9-20/h1-7,12H,8-11,13H2
InChI
ZFMXZKJLJPOSFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0700-23
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)