Documenti fondamentali
RIE156324957
Rieke Metals, Inc.
cyclohexyl 3-[8-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decyl)methyl]phenyl ketone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.47
Numero MDL:
Iupac Name
cyclohexyl[3-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-ylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C21H29NO3/c23-20(18-6-2-1-3-7-18)19-8-4-5-17(15-19)16-22-11-9-21(10-12-22)24-13-14-25-21/h4-5,8,15,18H,1-3,6-7,9-14,16H2
InChI
GYIAFHJYPPXGDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0604-00
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)