Documenti fondamentali
RIE156324943
Rieke Metals, Inc.
3-chloro-3'-[8-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decyl)methyl]-5-fluorobenzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.85
Numero MDL:
Iupac Name
(3-chloro-5-fluorophenyl)[3-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-ylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C21H21ClFNO3/c22-18-11-17(12-19(23)13-18)20(25)16-3-1-2-15(10-16)14-24-6-4-21(5-7-24)26-8-9-27-21/h1-3,10-13H,4-9,14H2
InChI
PXRDSSAJVKHQDG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0600-51
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)