Documenti fondamentali
RIE156324929
Rieke Metals, Inc.
2,5-dimethyl-3'-[8-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decyl)methyl]benzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.47
Numero MDL:
Iupac Name
(2,5-dimethylphenyl)[3-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-ylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C23H27NO3/c1-17-6-7-18(2)21(14-17)22(25)20-5-3-4-19(15-20)16-24-10-8-23(9-11-24)26-12-13-27-23/h3-7,14-15H,8-13,16H2,1-2H3
InChI
XLBVUFNRIBEUKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0600-28
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)