Documenti fondamentali
RIE156324367
Rieke Metals, Inc.
4'-pyrrolidinomethyl-2-trifluoromethylbenzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.35
Numero MDL:
Iupac Name
[4-(1-pyrrolidinylmethyl)phenyl][2-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C19H18F3NO/c20-19(21,22)17-6-2-1-5-16(17)18(24)15-9-7-14(8-10-15)13-23-11-3-4-12-23/h1-2,5-10H,3-4,11-13H2
InChI
GUADOJBUEIFHMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0300-43
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)