Documenti fondamentali
RIE156324348
Rieke Metals, Inc.
3-carboethoxy-4'-pyrrolidinomethyl benzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.42
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 3-[4-(1-pyrrolidinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO3/c1-2-25-21(24)19-7-5-6-18(14-19)20(23)17-10-8-16(9-11-17)15-22-12-3-4-13-22/h5-11,14H,2-4,12-13,15H2,1H3
InChI
GTZCVKOKAXVOCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0300-12
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)