Documenti fondamentali
RIE156324274
Rieke Metals, Inc.
cyclopentyl 4-(morpholinomethyl)phenyl ketone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.38
Numero MDL:
Iupac Name
cyclopentyl[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C17H23NO2/c19-17(15-3-1-2-4-15)16-7-5-14(6-8-16)13-18-9-11-20-12-10-18/h5-8,15H,1-4,9-13H2
InChI
BDQYLSATHKUFFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0103-00
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)