Documenti fondamentali
RIE156323212
Rieke Metals, Inc.
Cyclohexyl 3,4-dichlorophenyl ketone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.16
Numero MDL:
Iupac Name
cyclohexyl(3,4-dichlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H14Cl2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h6-9H,1-5H2
InChI
ZNFNRUZLPOEANF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-56
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)