Documenti fondamentali
RIE156322508
Rieke Metals, Inc.
2-(2-Acetoxybenzoyl) thiophene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.29
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-thienylcarbonyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C13H10O3S/c1-9(14)16-11-6-3-2-5-10(11)13(15)12-7-4-8-17-12/h2-8H,1H3
InChI
JMWYQBVAUFUDAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5603-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)