Documenti fondamentali
RIE156321234
Rieke Metals, Inc.
4-tert-Butyl-3',4'-dimethoxybenzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.38
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
(4-tert-butylphenyl)(3,4-dimethoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C19H22O3/c1-19(2,3)15-9-6-13(7-10-15)18(20)14-8-11-16(21-4)17(12-14)22-5/h6-12H,1-5H3
InChI
JNELAVICYRMCTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5194-34
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)