Documenti fondamentali
RIE156320783
Rieke Metals, Inc.
3-Methyl-3',4,5'-trichlorobenzophenone
About This Item
Peso molecolare:
299.58
Numero MDL:
Iupac Name
(4-chloro-3-methylphenyl)(3,5-dichlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H9Cl3O/c1-8-4-9(2-3-13(8)17)14(18)10-5-11(15)7-12(16)6-10/h2-7H,1H3
InChI
MSIUJRKHARJMPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5189-48
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)