Documenti fondamentali
RIE156319511
Rieke Metals, Inc.
trans-2-(4-methylbenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.31
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(4-methylbenzoyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H18O3/c1-10-6-8-11(9-7-10)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15(17)18/h6-9,12-13H,2-5H2,1H3,(H,17,18)/t12-,13-/m1/s1
InChI
JHAROMYZTGWTSG-CHWSQXEVSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18510-04
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)