RIE156318957
Rieke Metals, Inc.
cis-4-[2-oxo-2-(3-nitrophenyl)ethyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Peso molecolare:
291.3
Numero MDL:
Iupac Name
4-[2-(3-nitrophenyl)-2-oxoethyl]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H17NO5/c17-14(12-2-1-3-13(9-12)16(20)21)8-10-4-6-11(7-5-10)15(18)19/h1-3,9-11H,4-8H2,(H,18,19)/t10-,11+
InChI
JJUCIUPTTHLMTM-PHIMTYICSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18519-47
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)