Documenti fondamentali
RIE156318819
Rieke Metals, Inc.
cis-4-(3-fluorobenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Peso molecolare:
250.27
Numero MDL:
Iupac Name
4-(3-fluorobenzoyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15FO3/c15-12-3-1-2-11(8-12)13(16)9-4-6-10(7-5-9)14(17)18/h1-3,8-10H,4-7H2,(H,17,18)/t9-,10+
InChI
MJLWCZHEGMDMRI-AOOOYVTPSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18513-22
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)