Documenti fondamentali
RIE156318747
Rieke Metals, Inc.
trans-2-(2,5-dimethylbenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.31
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(2,5-dimethylbenzoyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H18O3/c1-9-6-7-10(2)13(8-9)14(16)11-4-3-5-12(11)15(17)18/h6-8,11-12H,3-5H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,12-/m1/s1
InChI
FLJWIBAXNGPNHL-VXGBXAGGSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18012-28
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)