Documenti fondamentali
RIE156317687
Rieke Metals, Inc.
cis-2-(2-thiomethylbenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Peso molecolare:
264.35
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,2S)-2-[2-(methylsulfanyl)benzoyl]cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H16O3S/c1-18-12-8-3-2-5-11(12)13(15)9-6-4-7-10(9)14(16)17/h2-3,5,8-10H,4,6-7H2,1H3,(H,16,17)/t9-,10+/m0/s1
InChI
ZUWIBRLZGCPRKH-VHSXEESVSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White to Off-white solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18009-14
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)