Documenti fondamentali
RIE156317686
Rieke Metals, Inc.
cis-2-(4-Methoxybenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.28
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(4-methoxybenzoyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H16O4/c1-18-10-7-5-9(6-8-10)13(15)11-3-2-4-12(11)14(16)17/h5-8,11-12H,2-4H2,1H3,(H,16,17)/t11-,12+/m0/s1
InChI
SRFOISVYVQZJQU-NWDGAFQWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18009-07
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)