Documenti fondamentali
RIE156317669
Rieke Metals, Inc.
cis-3-(4-ethylbenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.31
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,3S)-3-(4-ethylbenzoyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H18O3/c1-2-10-3-5-11(6-4-10)14(16)12-7-8-13(9-12)15(17)18/h3-6,12-13H,2,7-9H2,1H3,(H,17,18)/t12-,13+/m0/s1
InChI
XSRSDDKMGNGPAJ-QWHCGFSZSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18008-17
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)