Documenti fondamentali
RIE156317472
Rieke Metals, Inc.
7-acetoxy-2-chloro-1-heptene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.67
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro-6-heptenyl acetate
Inchi Code
1S/C9H15ClO2/c1-8(10)6-4-3-5-7-12-9(2)11/h1,3-7H2,2H3
InChI
GUBBRBZSLJUYJT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/10006-002e
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)