PRIH9445A5C7
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-(2-bromo-6-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Peso molecolare:
259.07
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-bromo-6-fluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8BrFO2/c11-7-2-1-3-8(12)9(7)5-4-6(5)10(13)14/h1-3,5-6H,4H2,(H,13,14)
InChI
RSQDENVDTJSTMO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
N/A
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR369875
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)