PRIH93ED7B0A
Princeton BioMolecular Research, Inc.
5-methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diol
About This Item
Iupac Name
5-methyl-2-(trifluoromethyl)-4,6-pyrimidinediol
Inchi Code
1S/C6H5F3N2O2/c1-2-3(12)10-5(6(7,8)9)11-4(2)13/h1H3,(H2,10,11,12,13)
InChI
DVFWQZHUOGTZTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR009348
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)